Learn More
Kinematica™ Accessoire de mélange pour mélangeur de laboratoire Microtron™ MB 550
Pour le mélange, la dispersion, l’homogénéisation, l’émulsion et la réduction de la taille des matériaux pouvant être découpés.
Brand: Kinematica™ 36050015
This item is not returnable.
View return policy
Description
- À utiliser avec les mélangeurs MB-550
- Les deux roulements à billes en acier inox sont scellés deux fois chacun
- Couplage sans bruit et robuste avec des amortisseurs
- Les lames, le joint d’étanchéité et les amortisseurs peuvent être facilement remplacés
- Quatre lames de qualité supérieure conçues pour un mélange optimal
- Convient généralement à un traitement intensif et rapide
Specifications
| Accessoire de tête malaxeuse | |
| Acier inoxydable | |
| Mélangeur de laboratoire MB 550 | |
| 1 de chaque |
| 500 mL | |
| Verre borosilicaté | |
| Joint et tête de lame |