Learn More
Kinematica™ Accessoire de mélange pour mélangeur de laboratoire Microtron™ MB 550
Pour le mélange, la dispersion, l’homogénéisation, l’émulsion et la réduction de la taille des matériaux pouvant être découpés.
Marque: Kinematica™ 36050010
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- À utiliser avec les mélangeurs MB-550
- Les deux roulements à billes en acier inox sont scellés deux fois chacun
- Couplage sans bruit et robuste avec des amortisseurs
- Les lames, le joint d’étanchéité et les amortisseurs peuvent être facilement remplacés
- Quatre lames de qualité supérieure conçues pour un mélange optimal
- Convient généralement à un traitement intensif et rapide
Spécification
| Accessoire de tête malaxeuse | |
| Acier inoxydable | |
| Se compose d’un joint et d’une tête à lame | |
| 1 de chaque |
| 250 ml | |
| Verre borosilicaté | |
| Mélangeur de laboratoire MB 550 |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu