missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

OHAUS™ Inkubationsschüttler

Sparen Sie Inkubatorplatz mit Tisch-Inkubationsschüttlern mit oder ohne Kühlfunktion

Marke:  OHAUS™ 30573770

4528.12 CHF gültig bis 2025-12-20
Benutzen Sie den Promotions-Code "24121" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 17258380

  • 6460.00 CHF / 1 Stück
Verkauf von Geräten zum Jahresende
Aktionscode 24121 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 12-11-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Das exklusive Opti-Flow Forced Ventilation System nutzt Doppelinduktion oder einen einzelnen großen Lüfter
  • Die Luft wird umgelenkt & und nicht direkt auf die Proben gerichtet, wodurch ein zirkularer Luftstrom entsteht, der die Gleichförmigkeit gewährleistet
  • Um reproduzierbare Ergebnisse zu erzielen, sorgt das exklusive Accu-Drive Schüttelsystem für eine hohe Drehzahlgenauigkeit
  • Der Triple Eccentric Drive sorgt für eine gleichmäßige Schüttelbewegung über den gesamten Drehzahlbereich
  • Die Kammern für die Einheiten ISHD23HDG und ISHD23CDG sind groß genug, um 2 x 6 l-Erlenmeyerkolben mit optionalen Klammern und Plattform aufnehmen zu können.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

16 kg bei 75 U/min, 2,3 kg bei 500 U/min
230 V
450 W
cULus
Aluminium, Cycoloy
16 Zoll
14 in.
79,11 lb.
ISHD16HDG
Zellkulturen, Löslichkeitsstudien, Bakterienuspensionen, Extraktionsverfahren
1 s bis 160 h
600 bis 2500 U/min
4 bis 40 °C
35 lb. bei 75 U/min, 5 lb. bei 500 U/min
50/60 Hz
648 x 356 x 406 mm
25,5 Zoll
37,7 kg
35,9 kg
Unabhängige LED-Anzeigen für Temperatur, Geschwindigkeit und Zeit
20 bis 80 %, nicht kondensierend
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Aktionen

Aktionen

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt