Learn More
3M™ Masque pour particules Aura™, série 9300+Gen3
Le masque pour particules Aura™ série 9300+Gen3 est la nouvelle génération de masques respiratoires 3M Aura : Protection FFP associée à la conception pliable 3 panneaux originale.
Marque:  3M™ 7100138716
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 16240262
Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
Voir les produits de remplacement »
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • La conception pliable 3 panneaux originale s’adapte à une large gamme de formes et tailles de visage
  • Le milieu (filtre) avancé en électret 3M vous permet de respirer plus facilement
  • Des languettes innovantes sur les panneaux supérieur et inférieur simplifient le positionnement et le réglage
  • Les bandeaux tressés sont dotés d’un code couleur pour une identification rapide et facile
  • Le panneau supérieur sculpté s’adapte au nez et aux contours du visage pour une étanchéité optimale
  • Le panneau supérieur gaufré réduit la formation de buée sur les lunettes
  • Pliable et disposant d’un emballage individuel, il est facile à stocker
  • Protection respiratoire contre les environnements de travail dangereux
  • Fabriqué au Royaume-Uni
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
20
EN 149:2001 + A1:2009, CE Approved
Flat-fold
FFP3
Pliage à plat
Oui
Polyisoprene
Up to 50 x TLV
Non-sterile
82 mm
16,866 g
Approuvé CE
Blanc
Single-use
Polypropylene
Étalon
Non
9322+Gen3, Flat-fold
330/Pk.
243 mm
146 mm
No
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis