missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Buerkle™ Flacons en aluminium avec bouchon à vis inviolable et joint intérieur

Peuvent être vidés complètement sans laisser de résidus. Les flacons en aluminium Buerkle™ avec bouchon à vis inviolable et joint interne sont inodores, imperméables à la lumière et anti-rouille. Conviennent particulièrement au stockage, au transport et à l’envoi de substances et d’échantillons de référence dont la qualité doit rester complètement intacte.

Marque:  Buerkle™ 0327-0600

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 11846433

  • 6.30€ / 1 pièce
Il en reste null
En stock
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Description

Description

Un flacon en aluminum convient particulièrement au stockage, au transport et à l’envoi de substances et d’échantillons de référence dont la qualité doit rester complètement intacte. Peut être complètement vidé sans résidus, sans odeur neutre, imperméable à la lumière, anti-rouille.
  • Aluminum pur (matériau AL 99,5)
  • Avec bouchon à vis inviolable en PP doté d’un joint intérieur en aluminum
  • Avec l’approbation de l’ONU
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification

Spécification

600 ml
Aluminium
Oui
19,2 cm
Bouchon à vis inviolable
Stockage, transport et envoi de substances et d’échantillons de référence dont la qualité doit rester complètement intacte
UN 1B1/x/250
Rond
Polypropylène avec joint intérieur en aluminium
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis