Protection/déprotection d’amine
Protection/déprotection BOC
1-PROTECTION
Le groupe de protection BOC (tert-butyloxycarbonyle), composé chimiquement de dicarbonate de di-tert-butyle (Boc2O) est probablement le groupe de protection d’amine le plus courant dans la chimie non peptidique. Les conditions de réaction pour la protection d’amine sont assez flexibles. Le processus offre généralement un rendement élevé et une conversion rapide dans des conditions relativement douces.
Il est normalement effectué dans de l’eau, de l’eau/THF, du THF ou de l’acétonitrile à température ambiante ou à chaleur modérée (40°C) en présence d’une base. Le dioxane et le méthanol ont également été désignés comme des solvants possibles pour la réaction, et le reflux d’un mélange biphasique de chloroforme et d’eau, avec une base de bicarbonate de sodium, est une méthode alternative courante.
Les bases courantes pour la transformation sont l’hydroxyde de sodium, le 4-diméthylaminopyridine (DMAP) et le bicarbonate de sodium.
Une méthode radicalement différente pour la préparation d’amines protégés consiste en la réaction directe d’un halogénure d’alkyle avec du di-tert-butyl-iminodicarboxylate. Bien que ça ne soit pas une vraie protection d’amine à proprement parler, cette méthode peut être utile pour la conception de la stratégie de synthèse.
Protocoles de réaction de référence
Préparer une solution dans le solvant de votre choix contenant l’amine, 2 à 3 équivalents de BOC et 1 à 1,5 équivalent de base. Agiter à température ambiante ou à une chaleur moyenne (40°C). La dilution à l’eau et l’extraction consécutive sont normalement utilisées pour isoler le produit.
Exemples
Référence de brevet : WO2012129344
Référence de brevet : WO2010026121
Référence de brevet : WO2016011390
2-DEPROTECTION
La déprotection d’une amine à protection BOC passe par une simple hydrolyse de carbamate dans des conditions acides.
Le matériau de départ est dissous dans de l’eau ou dans un solvant organique, comme du toluène, du dichlorométhane ou de l’acétate d’éthyle. L’acide hydrochlorique concentrée ou l’acide trifluoroacétique (TFA) concentrée sont les acides de référence. La réaction est généralement rapide et se produit à température ambiante. Des systèmes biphasiques peuvent être utilisés ; l’amine protégée est alors dissoute dans la phase organique mélangée avec la solution aqueuse de l’acide. Deux autres méthodes de déprotection courantes permettent d’éviter le recours à un acide puissant. Elles peuvent être utiles pour les composés labiles aux acides. En revanche, la préparation de la réaction est légèrement plus complexe et les temps de réaction sont plus longs et peuvent atteindre 48 à 72 heures.
Les deux réactifs pouvant être utilisés sont l’iodure de triméthylsilyle (TMSI) et le bromure de zinc. Le matériau de départ est dissous dans un solvant organique, comme le dichloroéthane, avec le réactif (le TMSI est généralement ajouté au goutte à goutte) et la réaction est effectuée par agitation à température ambiante pendant 12 à 24 heures.
Protocoles de réaction de référence
Hydrolyse acide
L’amine protégée est mise en suspension dans une solution aqueuse HCl 4M, agitée à température ambiante pendant 2 heures et isolée sous vide.
Alternativement, l’amine protégée dissoute dans du DCM est traitée avec du TFA concentré, ou dans une solution TFA/DCM à 25 %, puis agitée à température ambiante pendant 2 à 12 heures. L’évaporation sous vide du solvant suffit à isoler le produit.
Méthode alternative
Dissoudre l’amine protégée dans du DCM, ajouter un excédent de bromure de zinc (2 à 3 équivalents) ou de TMSI (1,2 à 1,5 équivalent ajouté au goutte à goutte) et agiter à température ambiante pendant une nuit. Isoler le produit en retirant le solvant sous vide.
Exemples
Référence de brevet : WO2010032200
Référence de brevet : WO2014177977
Patent Reference: WO2016014463
Publications de référence clés
- Wuts, Peter G. M.; Greene, Theodora W. "Protection for the Amino Group". Greene's Protective Groups in Organic Synthesis (4th ed.). John Wiley & Sons. pp. 696–926. doi:10.1002/9780470053485.ch7
- Rules for Abbreviation of Protecting Groups, Pure Appl. Chem. 85, 307 (2013). DOI: https://doi.org/10.1351/PAC-REP-12-07-12
Choix de produits
PROTECTION
Solvants :
VOIR TOUS NOS SOLVANTS – PLUS DE 1 000 ALTERNATIVES
Ingrédients/additifs basiques :
Solution de bis(triméthylsilyl)amide de sodium (NAHMDS)
Bis(triméthylsilyl)amide de sodium (NAHMDS) solide
Traitement conclusif de la réaction :
Gel de silice (pour la purification chromatographique)
UTILISEZ LA BARRE DE RECHERCHE EN HAUT DE LA PAGE POUR LANCER UNE RECHERCHE PAR NOM DE PRODUIT OU PAR NUMÉRO CAS
Blocs de construction :
Dicarbonate de di-tert-butyle, Boc2O
Amines primaires ou secondaires :
DEPROTECTION
Solvants :
VOIR TOUS NOS SOLVANTS – PLUS DE 1 000 ALTERNATIVES
Ingrédients/additifs basiques :
Iodure de triméthylsilyle (TMSI)
Traitement conclusif de la réaction :
Gel de silice (pour la purification chromatographique)
UTILISEZ LA BARRE DE RECHERCHE EN HAUT DE LA PAGE POUR LANCER UNE RECHERCHE PAR NOM DE PRODUIT OU PAR NUMÉRO CAS
Blocs de construction :
N-tert-butoxycarbonyl-1,6-hexanediamine
Ester de pinacol d’acide 4-[(tert-nutoxycarbonylamino)méthyl]phénylboronique
Benzylation/débenzylation
1-PROTECTION
Le dérivé du benzyle (Bn) est un autre groupe de protection d‘amine populaire. La N-benzylation se produit par le biais d’une réaction de l’amine avec de l’halogénure de benzyle en présence d’une base.
Les solvants courants pour la réaction sont le méthanol, les autres alcools primaires, le DMF, l’acétonitrile et quelques autres solvants organiques polaires aprotiques.
Consultez la section "Amination des halogénures d’alkyle" pour plus d’informations sur la chimie et les protocoles de réaction de référence.
Une méthode alternative moins courante pour introduire le groupe de protection sur l’amine est l’amination réductrice du benzaldéhyde avec du cyanoborohydrure de sodium (NaBH3CN) dans des conditions acides (HCl 6M), normalement dans du méthanol.
Protocoles de réaction de référence
Préparer une solution d’amine dans du méthanol ou de l’acétonitrile, ajouter 3 équivalents de bromure de benzyle et 3 équivalents de base (normalement du carbonate de potassium). Agiter la réaction dans des conditions de reflux pendant 3 à 6 heures. Une fois l’opération terminée, neutraliser le mélange de réaction à l’eau et extraire le produit avec un solvant organique approprié (par exemple, de l’acétate d’éthyle).
Amination réductrice :
Préparer une solution d’acide chlorhydrique 6M dans du méthanol et ajouter l’amine et 5 équivalents de benzaldéhyde. Agiter le mélange et laisser refroidir à 0°C, puis ajouter du cyanoborohydrure de sodium (1,5 équivalent). Agiter la réaction à température ambiante pendant 6 à 12 heures. Isoler le produit par évaporation de solvant sous vide et réaliser la purification.
Publications de référence clés
- Czernecki, S.; Georgoulis, C.; Provelenghiou, C. Tetrahedron Lett. 1976, 17, 3535. doi:10.1016/S0040-4039(00)71351-7
- White, J. D.; Reddy, G. N.; Spessard, G. O. J. Am. Chem. Soc. 1988, 110, 1624. DOI: 10.1021/ja00213a047
Exemples
Référence de brevet : WO2014149164
2-DEPROTECTION
Le groupe de protection Bn est clivé sélectivement par l’hydrogénolyse à catalyse Pd.
La réaction peut être effectuée dans de nombreux solvants sous 1 à 3 bars de H2 et à température modérée. Le catalyseur de choix est le Pd/C 10 %. Puisqu’il n’est pas nécessaire d’utiliser de l’hydrogène sous haute pression, de la verrerie de laboratoire classique peut être utilisée. L’utilisation d’appareils dédiés, comme un hydrogénateur-agitateur de Parr, peut être utile, et un autoclave dédié est requis dans certaines conditions spécifiques.
Le choix du bon catalyseur est un facteur clé pour la réussite de la déprotection. Plusieurs variantes de Pd/C sont disponibles sur le marché, et leurs performances relatives varient très fortement en fonction de la nature du matériau de départ et des conditions de réaction. Un Pd/C 10 % en coquille d’œuf est le catalyseur de choix pour cette déprotection. Le screening de plusieurs catalyseurs est souvent nécessaire pour identifier les conditions optimales pour la réaction.
La manipulation de catalyseurs Pd hétérogènes nécessite certaines précautions, car un catalyseur sec peut être pyrophore, tandis que dans des conditions "humides" normales et pendant la réaction, il est considéré comme un ingrédient chimique sûr et très évolutif.
Protocoles de réaction de référence
Préparer une solution de l’amine benzylée dans de l’éthanol dans un flacon de Parr. Purger au N2, puis ajouter un catalyseur 30 % m/m (Pd/C 10 %). Exécuter l’hydrogénation dans l’appareil de Parr avec du H2 à 40 psi pendant 1 à 3 heures. À la fin de la conversion, filtrer le catalyseur et récupérer le produit par évaporation de solvant. Procéder à la purification.
Examples
Référence de brevet : WO2014149164
Référence de brevet : WO2016014463
Publications de référence clés
- Martin Studer, et al.; Influence of Catalyst Type, Solvent, Acid and Base on the Selectivity and Rate in the Catalytic Debenzylation of 4-chloro-N,N-dibenzyl Aniline with Pd/C and H2; Journal of Molecular Catalysis A: Chemical 112 (1996) 437-445.
- Self, Louis S., et al. "Selective Hydrogenolysis of Benzyl and Carbonbenzyloxy Protecting Groups for Hydroxyl and Amino Functions," Catalysts of Organic Reactions, 1990 147-716.
Choix de produits
PROTECTION
Solvants :
VOIR TOUS NOS SOLVANTS – PLUS DE 1 000 ALTERNATIVES
L’extraction est souvent réalisée dans des solvants hydrophobes :
Ingrédients/additifs basiques :
Cyanoborohydrure de sodium, NaBH3CN
UTILISEZ LA BARRE DE RECHERCHE EN HAUT DE LA PAGE POUR LANCER UNE RECHERCHE PAR NOM DE PRODUIT OU PAR NUMÉRO CAS
Blocs de construction :
DEPROTECTION
Solvants :
VOIR TOUS NOS SOLVANTS – PLUS DE 1 000 ALTERNATIVES
Ingrédients/additifs basiques :
UTILISEZ LA BARRE DE RECHERCHE EN HAUT DE LA PAGE POUR LANCER UNE RECHERCHE PAR NOM DE PRODUIT OU PAR NUMÉRO CAS
Blocs de construction :
N-benzyl-2-méthoxy-N-phénylbenzamide
Autres amines à protection benzyle
Catalyseurs :
Autres types de palladium 10 % sur des catalyseurs au carbone