missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Yttrium-Standard, 2 % HNO3 in 1000 mg/l (Qualität: Assurance Grade), SPEX CertiPrep™

Catalog No. 10182532 Alle ansehen SPEX Certiprep Produkte
Click to view available options
Menge:
30 mL
250 ml
Verpackung:
Dreifach gelaugte LDPE-Flasche
Poly-Flasche
Packungsgröße:
250 Milliliter
30 Milliliter
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Catalog No. 10182532

Marke: SPEX Certiprep PLY22T

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beinhaltet

NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert gemäß ISO/IEC 17025 und ISO/IEC Guide34, Sicherheitsdatenblatt

Anorganischer Standard für AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte

AnalytKonzentration
Y1000 μg/ml

Zertifizierungen

ISO/IEC 17025:2005, ISO 17034:2016, ISO 9001: 2015

Chemische Identifikatoren

CAS 7440-65-5, 7697-37-2, 7732-18-5
Summenformel Y
Molekulargewicht (g/mol) 88.91
MDL-Nummer MFCD00011468
InChI-Schlüssel VWQVUPCCIRVNHF-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 23993
ChEBI CHEBI:33331
IUPAC-Name Yttrium
SMILES [Y]

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Yttriumstandard
Verpackung Poly-Flasche
Analysenzertifikat Analysezertifikat beinhaltet bis zu 30 Elemente im ppb-Bereich (parts per billion).
CAS Min. % 1.0, 5.0, 94.0
CAS Max. % 1.0, 5.0, 94.0
Verfahren AA, ICP
Typ Certified Reference Material
Menge 250 ml
Güte Plasma
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Matrix    Konzentration     Kat. Nein.
2 bis 5 % HNO3    1000 μg/ml    PLY2-2Y, -2T, -2X    10,000    PLY2-3Y, -3X
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1006
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Oxidierende Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: nitric acid, yttriumoxide

Produkt nur für den Laborgebrauch

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt