missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cytiva Cartouches d’extraction en microfibre de verre Whatman™, grade 603G

Conception souple pour une utilisation dans une vaste gamme d’appareils Soxhlet disponibles sur le marché. Les cartouches d’extraction en microfibre de verre Whatman™ sont conçues pour des applications telles que l’analyse de gaz chauds et acides, l’analyse de résidus de pesticides, la détermination de la teneur en huiles / graisses dans les denrées alimentaires, et l’analyse des huiles et des graisses dans les déchets solides.

Marque:  Cytiva 10371019

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 11303105

  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    209.00€
    193.00€ / 25 pièces
    Économisez 16.00€
    7% de réduction
Il en reste null
En stock
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Description

Description

  • Résistance thermique pouvant atteindre 500°C (932°F)
  • Fabriquées avec des parois aussi fines que 1 à 1,5mm
  • Applications avec cartouche d’extraction Soxhlet en verre standard
  • Cartouche d’extraction en fibre de verre borosilicaté 603G avec liant inorganique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification

Spécification

Les cartouches d’extraction en fibre de verre borosilicaté 603G avec liant inorganique Whatman GE sont conçues de manière flexible pour être utilisées dans une gamme complète d’appareils Soxhlet disponibles dans le commerce.
25 mm
1,5 mm
603G
3,9 in
932deg;F
0,8 mu;m
0,98 in
Fibres en verre borosilicaté
Surveillance des gaz de cheminée. Extraction Soxhlet. Analyse des résidus de pesticides. Détermination de la teneur en huile / graisse des aliments. Analyse des huiles et graisses dans les déchets solides.
Extracteur Soxhlet
100 mm
500deg;C
Cartouche d’extractio
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis