missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Wasser, CHROMASOLV™ LC-MS, Honeywell Riedel-de Haën™

Catalog No. 16419019 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
250 ml
500 ml
1 l
2.5 L
4 l
4 x 4 l
Packungsgröße:
1 Liter
1 Stück
2.50 Liter
250 Milliliter
4 Liter
4 Stück
500 Milliliter
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Catalog No. 16419019

Marke: Honeywell-Riedel-de Haen 392532.5L

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Edge
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CHROMASOLV™ LC-MS

  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Fluka™ Reagenzien von gleichbleibender Reinheit und Präzision
  • Für LC-MS- und LC-UV-Spurenmetallanalysen
  • HPLC-/UV-VIS-Qualitätskontrolle
  • Geringe Gradientenliniendrift
  • Niedrige Konzentrationen an Spurenmetallen
  • Keine nichtflüchtigen Verunreinigungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 7732-18-5
Summenformel H2O
InChI-Schlüssel XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
SMILES O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Water
pH 6 to 8 (at 20°C)
Farbe Farblos
Schmelzpunkt 0°C
Siedepunkt 100°C (1013 hPa)
Synonym Aqua, Hydrogen Oxide, Hydrogen Hydroxide, Hydrate, Hydric Acid, Dihydrogen Monoxide
IUPAC-Name Wasser
Molekulargewicht (g/mol) 18.02
Güte LC-MS-Lösungsmittel
Verpackung Glasflasche
Menge 2.5 L
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt