missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Eau, CHROMASOLV™ LC-MS, Honeywell Riedel-de Haën™

Code produit. 15695350
Click to view available options
Quantité:
250 mL
500 mL
1 L
2.5 L
4 L
4 x 4 L
Conditionnement:
1 pièce
1L
2.50L
250mL
4 pièces
4L
500mL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 15695350

Marque: Honeywell-Chromasolv 392534X4L

Demander un format en vrac ou personnalisé

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Edge
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

CHROMASOLV™ LC-MS

  • Pour l’analyse des traces de métaux LC-MS et LC-UV
  • Contrôle qualité HPLC / UV-VIS
  • Faible dérive de la ligne de base du gradient
  • Faibles niveaux de métaux à l’état de traces
  • Pas d’impuretés non volatiles
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identifiants chimiques

CAS 7732-18-5
Formule moléculaire H2O
Numéro MDL MFCD00011332
Clé InChI XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 962
ChEBI CHEBI:15377
SMILES O

Spécification

Nom chimique ou matériau Water
Numéro UN NONH for all modes of transport
Beilstein 2050024
Synonyme water, dihydrogen oxide, distilled water, purified water, water vapor, sterile water, water, purified, water, deionized, water, mineral, dihydrogen monoxide
Nom IUPAC oxidane
Poids moléculaire (g/mol) 18.015
Poids de la formule 18.02g/mol
Qualité LC-MS CHROMASOLV
Densité 1.000g/mL at 3.98°C
Quantité 4 x 4 L
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis