missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Eau, BAKER ANALYSED™, J.T. Baker™

Code produit. 15518664 Tous les produits J.T.Baker Produits
Click to view available options
:
1 L
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
  • Détection à barrette de diodes LC-Gradient (AU), solution de test modifiée avec 0,1 % (v/v) d’acide formique :
    • à 210 nm max. 0,005
    • à 254 nm max. 0,001
  • Test de pertinence LC-MS Gradient (TIC, 100 à 2 000 m/z), la solution de test est modifiée avec 0,1 % (v/v) d’acide formique :
    • Impuretés sensibles ESI-MS positives (comme la réserpine) max. 100 ng/ml

Spécification

CAS 7732-18-5
Point de fusion 0°C
Point d’ébullition 100°C (1013 hPa)
Formule moléculaire H2O
Numéro MDL MFCD00011332
Clé InChI XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
SMILES O
Nom IUPAC eau
Poids moléculaire (g/mol) 18.02
Conditionnement Flacon en verre
Résidus après évaporation max. 5 ppm
Densité 1 g/cm³ (4°C)
Quantité 1 L
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis