missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Eau avec 0,1 % d’acide trifluoroacétique, Honeywell™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Water with 0.1% trifluoroacetic acid |
| CAS | 7732-18-5 |
| Formule moléculaire | H2O |
| Numéro MDL | MFCD00011332 |
| Numéro UN | NONH for all modes of transport |
| Synonyme | water, dihydrogen oxide, distilled water, purified water, water vapor, sterile water, water, purified, water, deionized, water, mineral, dihydrogen monoxide |
| Clé InChI | XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | O |
| Nom IUPAC | oxidane |
| Poids moléculaire (g/mol) | 18.015 |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?