missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sartorius Concentrateur centrifuge Vivaspin™ 20
BIOPHARMA

Code produit 10738231 Tous les produits Sartorius Produits
Change view
Click to view available options
MWCO:
0,2 μm
0,2 μm
10 kDa
1000 kDa
1000 kDa
100 kDa
10 kDa
3 kDa
30 kDa
300 kDa
30 kDa
3 kDa
5 kDa
50 kDa
50 kDa
5 kDa
Pack de démarrage, 2 de chaque : 5K, 10K, 30K, 50K, 100K Da
Quantité:
12/boîte
48/boîte
48/paquet
missing translation for 'unitSize'
12 pièces
48 pièces
Porosité:
0,2 μm
0,2 μm
21 product options available for selection
Product selection table with 21 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. MWCO Quantité unitSize Porosité
10738231 10 kDa 48/boîte 48 pièces -
10757651 100 kDa 48/boîte 48 pièces -
10365171 1000 kDa 48/paquet 48 pièces -
10506282 30 kDa 12/boîte 12 pièces -
10623002 Pack de démarrage, 2 de chaque : 5K, 10K, 30K, 50K, 100K Da 12/boîte 12 pièces -
10203671 0,2 μm 48/boîte 48 pièces 0,2 μm
10385121 30 kDa 48/boîte 48 pièces -
10099490 50 kDa 48/boîte 48 pièces -
10672422 100 kDa 12/boîte 12 pièces -
16656762 10 kDa 48/boîte 48 pièces -
10039460 1000 kDa 12/boîte 12 pièces -
10315271 5 kDa 48/boîte 48 pièces -
10096881 300 kDa 48/boîte 48 pièces -
10273521 50 kDa 12/boîte 12 pièces -
10670333 10 kDa 12/boîte 12 pièces -
16636762 10 kDa 12/boîte 12 pièces -
10012561 3 kDa 12/boîte 12 pièces -
10325271 5 kDa 12/boîte 12 pièces -
10411052 300 kDa 12/boîte 12 pièces -
10652232 0,2 μm 12/boîte 12 pièces 0,2 μm
10638842 3 kDa 48/boîte 48 pièces -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 21 options available.
21 missing translation for 'options'
Product Code. 10738231 missing translation for 'mfr' Sartorius missing translation for 'supplierNo' VS2002
Only null left
Add to basket
Edge
Add to basket

Offre une flexibilité de volume et une performance accrues. Le concentrateur par centrifugation VivaspinTM 20 peut traiter jusqu’à 20 ml dans des rotors à godets oscillants et 14 ml dans des rotors à angle fixe acceptant des tubes à centrifuger de 50 ml. Présente deux membranes verticales pour une vitesse de filtration non parallèle et > Concentration 100 fois.

Offre une flexibilité de volume et une performance accrues. Le concentrateur par centrifugation VivaspinTM 20 peut traiter jusqu’à 20 ml dans des rotors à godets oscillants et 14 ml dans des rotors à angle fixe acceptant des tubes à centrifuger de 50 ml. Présente deux membranes verticales pour une vitesse de filtration non parallèle et > Concentration 100 fois.

Les concentrateurs par centrifugation Vivaspin™ 20 ont été développés pour offrir une flexibilité de volume et une performance accrues. Le Vivaspin™ 20 peut traiter jusqu’à 20 ml dans des rotors à godets oscillants et 14 ml dans des rotors à angle fixe acceptant des tube à centrifuger de 50 ml. Le Vivaspin™ 20 est équipé de deux membranes verticales pour une vitesse de filtration inégalée et une concentration > 100 fois supérieure. La graduation du volume permet de contrôler le processus de concentration et le fond incliné modifié simplifie le pipetage du concentré final. Pour une plus grande flexibilité des processus, le Vivaspin™ 20 est disponible avec des accessoires et des méthodes de fonctionnement uniques. Pour un dessalage en une étape suite à la concentration, une coupelle de diafiltration remplie de solution tampon est placée sur le concentrateur puis centrifugée pour atteindre un dessalage de 98 %, au lieu de deux centrifugations pour atteindre le même résultat avec la procédure classique de remplissage et de centrifugation. Lorsqu’aucune centrifugeuse adaptée n’est disponible, ou pour le traitement d’un seul échantillon, la filtration sous pression des gaz peut être réalisée en remplissant le Vivaspin™ 20 jusqu’à 15 ml puis en le pressurisant pour la concentration de paillasse. Pour un traitement encore plus rapide, la filtration sous pression des gaz peut être associée à la centrifugation. La filtration sous pression est particulièrement utile pour les échantillons difficiles ou visqueux tels que le sérum, lors de l’utilisation d’une température de traitement basse ou en règle générale lorsqu’un minimum de temps de traitement est essentiel.

  • Membrane en PES à débit élevé
  • Haute récupération du rétentat > 90 %
  • Double membrane verticale pour une concentration ultrarapide
  • Compatibilité universelle du rotor
  • Concentration sûre de l’échantillon grâce au volume de la butée
  • Récupération pratique du concentrat par pipetage
  • Graduation du volume pour une lecture / surveillance facile
  • Concentration 100 fois avec deux membranes verticales
  • Option supplémentaire pour un fonctionnement sous pression

Compatibilité du rotor
Veuillez noter : Le Vivaspin™ 20 (30 mm × 116 mm) est conçu pour s’adapter aux rotors pouvant accueillir des tubes à fond conique Falcon de 50 ml, par exemple Beckman Allegra 25R avec rotor libre TS-5.1-500 avec godets BUC 5 et adaptateurs 368327 ; rotor à angle fixe Beckman TA-10.250 25° avec adaptateurs 356966 ; Multifuge 3 S-R avec rotor de basculement 75006445 avec godets 75006441 et adaptateurs pour tubes à fond conique Falcon 50 ml. Ces dispositifs ne sont pas conçus pour les rotors acceptant seulement les tubes à fond rond de 29 mm × 105 mm, par exemple, Sorvall SS34 Beckmann JA 20. Si votre rotor accepte uniquement les tubes à fond rond de 29 mm × 105 mm, veuillez utiliser le Vivaspin™ , qui convient aussi bien aux tubes à centrifuger à fond conique et rond

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifications

Jetable Single-use
Type de filtre Ultrafiltration
À utiliser avec (équipement) Centrifuge
Matériau (membrane) PES
MWCO 10 kDa
Volume d’échantillon 20 mL
Stérilité Non-sterile
Quantité 48/boîte
Type Centrifugal Concentrator
Volume (métrique) 14 mL (rotor à angles fixes), 20 mL (rotor à godets oscillants)
Longueur (métrique) 116 mm
Show More Show Less
Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.