missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sartorius Vivaspin™ 20 Zentrifugalkonzentrator
BIOPHARMA

Catalog No. 10670333 Alle ansehen Sartorius Produkte
Change view
Click to view available options
MWCO:
0,2 μm
0,2 μm
10 kDa
1000 kDa
1000 kDa
100 kDa
10 kDa
3 kDa
30 kDa
300 kDa
30 kDa
3 kDa
5 kDa
50 kDa
50 kDa
5 kDa
Starter-Kit mit je 2 mit: 5.000, 10.000, 30.000, 50.000, 100.000 Da
Menge:
12/Packung
12/Pckg.
48/Packung
48/Pckg.
Packungsgröße:
12 Stück
48 Stück
Porengröße:
0,2 μm
21 product options available for selection
Product selection table with 21 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. MWCO Menge unitSize Porengröße
10670333 10 kDa 12/Pckg. 12 Stück -
10757651 100 kDa 48/Packung 48 Stück -
10365171 1000 kDa 48/Pckg. 48 Stück -
10506282 30 kDa 12/Pckg. 12 Stück -
10623002 Starter-Kit mit je 2 mit: 5.000, 10.000, 30.000, 50.000, 100.000 Da 12/Pckg. 12 Stück -
10203671 0,2 μm 48/Pckg. 48 Stück 0,2 μm
10385121 30 kDa 48/Packung 48 Stück -
10099490 50 kDa 48/Packung 48 Stück -
10672422 100 kDa 12/Pckg. 12 Stück -
10738231 10 kDa 48/Packung 48 Stück -
16656762 10 kDa 48/Packung 48 Stück -
10039460 1000 kDa 12/Packung 12 Stück -
10315271 5 kDa 48/Packung 48 Stück -
10096881 300 kDa 48/Packung 48 Stück -
10273521 50 kDa 12/Pckg. 12 Stück -
16636762 10 kDa 12/Pckg. 12 Stück -
10012561 3 kDa 12/Pckg. 12 Stück -
10325271 5 kDa 12/Pckg. 12 Stück -
10411052 300 kDa 12/Pckg. 12 Stück -
10652232 0,2 μm 12/Pckg. 12 Stück 0,2 μm
10638842 3 kDa 48/Packung 48 Stück -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 21 options available.
21 options
Catalog No. 10670333 Lieferant Sartorius Lieferanten-Nr. VS2001
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen

Für mehr Flexibilität bei Volumen und Leistung. VivaspinTM Zentrifugalkonzentratoren nehmen bis zu 20 ml in Ausschwingrotoren und 14 ml in Rotoren mit festem Winkel für 50 ml-Zentrifugenröhrchen auf. Verfügt über zwei senkrechte Membranen für beispiellose Filtrationsgeschwindigkeiten > 100-fachen Konzentration.

Für mehr Flexibilität bei Volumen und Leistung. VivaspinTM Zentrifugalkonzentratoren nehmen bis zu 20 ml in Ausschwingrotoren und 14 ml in Rotoren mit festem Winkel für 50 ml-Zentrifugenröhrchen auf. Verfügt über zwei senkrechte Membranen für beispiellose Filtrationsgeschwindigkeiten > 100-fachen Konzentration.

Vivaspin™ 20 Zentrifugalkonzentratoren wurden entwickelt, um eine erhöhte Volumenflexibilität und Leistung zu bieten. Vivaspin™ 20 verarbeitet bis zu 20 ml in Ausschwungbehälterrotoren und 14 ml in Festwinkelrotoren für 50-ml-Zentrifugenröhrchen. Vivaspin™ 20 verfügt über zwei senkrechte Membranen für beispiellose Filtrationsgeschwindigkeiten > 100-fachen Konzentration. Mit der Volumengraduierung können Sie den Konzentrationsprozess überwachen, und der modifizierte feste Anschlag vereinfacht die Pipettierung des fertigen Konzentrats. Für eine höhere Prozessflexibilität Vivaspin™ 20 ist mit einzigartigem Zubehör und Betriebsmethoden erhältlich. Für die Entsalzung in einem Schritt nach der Konzentration wird ein mit Puffer gefüllter Diafiltrationsbecher auf dem Konzentrator platziert und in Drehung versetzt, bis das Salz zu 98 % entfernt ist. Für das gleiche Ergebnis sind somit keine zwei Drehläufe mit dem üblichen Auffüllen und erneuten Drehen erforderlich. Wenn keine geeignete Zentrifuge verfügbar ist oder für die Verarbeitung einzelner Proben, für die Gasdruckfiltration, Vivaspin™ 20 können mit bis zu 15 ml befüllt und dann für eine Laborkonzentration unter Druck gesetzt werden. Für die noch schnellere Verarbeitung kann Gasdruckfiltration mit Zentrifugation verbunden werden. Druckfugierung ist besonders bei schwierigen oder viskosen Proben wie Serum, bei niedriger Prozesstemperatur oder generell bei minimaler Prozesszeit nützlich.

  • High-Flux-Membran aus PES
  • Hohe Retentatwiederfindung > 90 %
  • Vertikale Doppelmembran für ultraschnelle Aufkonzentrationen
  • Universale Rotorkompatibilität
  • Sichere Probenkonzentration durch Deadstop-Volumen
  • Bequeme Konzentratrückgewinnung mit der Pipette
  • Volumengraduierungen für einfache Ablesungen und Kontrollen
  • 100-fache Konzentration mit zwei vertikalen Membranen
  • Zusätzliche Option für Druckbetrieb

Rotorkompatibilität

Bitte beachten Sie: Vivaspin™ 20 (30 mm x 116 mm) ist so konzipiert, dass er in Laufrotoren passt, die Aufnahmen für Probe 50-ml-Röhrchen mit konischem Boden von sammeln, z. B Beckman Allegra 25R mit TS-5.1-500-Ausschwungrotor mit BUC-5-Behältern und 368327-Adaptoren; Beckman TA-10.250 25 °Festwinkelrotor mit 356966 Adaptern; Multifuge 3 SR mit Ausschwungrotor 75006445 mit Bechern 75006441 und Adaptern für Aufnahmen mit 50-ml-Röhrchen mit konischem Boden. Diese Geräte sind nicht für den Einsatz in Laufrotoren ausgelegt, die nur Röhrchen mit rundem Boden (29 mm x 105 mm) aufnehmen, z. B Sorvall SS34 oder Beckmann JA 20. Wenn Ihr ROt nur 29-mm-x-105-mm-Rundbodenröhrchen akzeptiert, verwenden Sie bitte Vivaspin™ 15, der entweder in Zentrifugenröhrchen mit rundem Boden oder in konischen Zentrifugenröhrchen verwendet werden kann

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Einwegprodukt Einmalgebrauch
Filtertyp Ultrafiltration
Zur Verwendung mit (Geräte) Zentrifuge
Material (Membran) PES
MWCO 10 kDa
Probenvolumen 20 mL
Sterilität Unsteril
Menge 12/Pckg.
Typ Zentrifugal-Konzentrator
Volumen (metrisch) 14 ml (Festwinkelrotor), 20 ml (Ausschwingrotor)
Länge (metrisch) 116 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.