missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cole-Parmer™ VapLock™ Lösungsmittel-Abfallkits für Flaschen und Ballonflaschen

Catalog No. 17286064
Click to view available options
Größe:
51 mm
Gehäuse GL38
Nalgene 38-430
Wako 38 mm
Material:
PTFE
Polypropylen
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Catalog No. 17286064

Marke: Cole-Parmer™ 1201893

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

VapLock™ Lösungsmittel-Abfallkits für Flaschen und Ballonflaschen sammeln Abwasser aus mehreren Quellen und minimieren gleichzeitig schädliche Lösungsmittelabgase

Verschiedene Lösungsmittelbehälter-Verschlussgrößen erhältlich

Garantie

Keine

Spezifikation

Zur Verwendung mit (Geräte) Lösungsmittelverträgliche Behälter
Material PTFE
Größe 51 mm
Gewindegröße (angloamerikanisch) 1 x 1/2 Zoll NPT(F), 3 x 1/4 Zoll NPT(F), 6 x 1/4 Zoll-28 UN(F)(F)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lösungsmittelsicherheit
Typ Lösungsmittelabfall-Kit
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt