missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Étuves de chauffage et de séchage sous vide Vacutherm

Séchez jusqu’à six fois plus rapidement qu’avec des étuves traditionnelles. Ces étuves offrent un excellent transfert de chaleur et un temps de chauffe rapide, ce qui permet une réduction des temps d’opération. Plusieurs options permettent une configuration spécifique à l’application.

Marque:  Thermo Scientific™ 51014550

5430.55 EUR valable jusqu'au 2025-06-30
Utilisez le code promo "24075" pour bénéficier de cette offre.


 Afficher plus de versions de ce produit

La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.

Code produit. 10664142

  • 7346.55€ / 1 pièce
La promotion ultime sur les appareils de laboratoire
Utilisez le code promo 24075 lors de la validation de la commande
Voir les promotions disponibles
Il en reste null
Expédition estimée: 12-08-2025
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Description

Description

Séchez jusqu’à six fois plus rapidement qu’avec des étuves traditionnelles. Les étuves de chauffage et de séchage sous vide Thermo Scientific™ Vacutherm sont idéales pour un séchage doux et rapide. Le chauffage rapide et l’excellent transfert de chaleur minimisent la durée de l’opération. La face avant en verre de sécurité à double vitrage représente une protection unique contre les risques d’implosion. Un système modulaire offre des configurations spécifiques aux applications grâce à une large gamme d’options. Une documentation sur la température et la pression est disponible conformément aux exigences des normes ISO 9000et BPL/BPF.

  • Dispositif de contrôle par microprocesseur convivial Kelvitron™ (étuves à gaines chauffantes) ou contrôle multicanaux Digicon (étuves à tablettes chauffantes)
  • Affichage analogique de la pression
  • Un capteur de surchauffe protège l’étuve et l’échantillon
  • Portes de sécurité en verre à double vitrage
  • Raccords de vide, tuyaux et clapet à bille en acier inox
  • Le raccordement de gaz inerte avec valve de précision et valve de sécurité contre les surpressions libère des gaz non inflammables et non toxiques
  • Port d’accès standard DN25 dans la paroi arrière

Modèles à gaines chauffantes

  • Fonctionne à des températures pouvant atteindre 200°C

Modèles à tablettes chauffantes

  • Fonctionne à des températures pouvant atteindre 400°C
  • Garantie d’un transfert thermique optimal

Recommandé dans les cas suivants :

  • Séchage des matériaux sensibles à la chaleur
  • Séchage sans résidus des pièces de forme complexe
  • Récupération ciblée de produits dégazés
Ne pas utiliser avec des solvants inflammables
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification

Spécification

Chauffage par jaquette VT 6025
200°C
30.7 x 30 x 27.5 cm (12.1 x 11.8 x 10.8 po)
230V 50/60 Hz
50/60 Hz
25 l
Chauffage à jaquette
17,7 x 18,9 x 23,6 po (45 x 48 x 60 cm)
230 V
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Voir les accessoires
Promotions

Promotions

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis