Learn More
Uvex™ Gants de sécurité Unilite Thermo
Code produit. 15317142 Tous les produits Uvex Produits
Click to view available options
Dimensions:
8
9
10
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15317142
Marque: Uvex™ 6059308
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Protection robuste des mains pour les conditions de travail dans le froid
  • Malgré son revêtement extrêmement robuste, l’uvex unilite thermo reste chaud et flexible même dans un froid extrême
  • La composition en matériaux à deux couches d’acrylique et de laine vierge garantit une température agréable aux mains et un bon confort d’utilisation en tout temps
  • Revêtement en polymère sur la paume et le bout des doigts qui est flexible à basse température
  • Bonne préhension dans des zones sèches et légèrement humides
  • Très bonne isolation thermique en contact direct avec des objets froids
  • Bonne sensibilité tactile, bon ajustement, très flexibles et bon confort d’utilisation
  • Certifiés EN 388:2016 (3 1 3 1 X) et EN 511 (0 1 0)
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Certifications/Conformité 388:2016 (3 1 3 1 X), 511 (0 1 0), 388 (3 2 3 1)
    Zone enduite Paume et bouts de doigts
    Coating Material Polymère
    Couleur Noir
    Finition externe Lisse
    Hand Ambidextres
    Matériau Élasthanne
    Type de produit Cold-resistant Gloves
    Dimensions 8
    À utiliser avec (application) Travaux à basse température, entrepôts réfrigérés et conduite de chariots élévateurs
    Type de manchette de gant Tricoté
    Matériau de revêtement Acrylique / laine vierge
    Afficher plus Afficher moins
    Correction du contenu d'un produit
    Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
    Nom du produit
    En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
    Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis