missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Miele Professional™ Panier supérieur

Panier supérieur A 100 pour un chargement optimal des modules ou inserts d’injecteurs

Marque:  Miele Professional™ 12642640

Code produit. 15385697

  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    740.00€
    591.60€ / 1 pièce
    Économisez 148.40€
    20% de réduction
Il en reste null
Expédition estimée: 26-11-2025
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Description

Description

  • Panier supérieur avec deux connexions de module
  • pour maintenir jusqu’à 2 modules ou inserts d’injecteurs
  • Fermeture automatique des raccordements lorsqu’ils ne sont pas utilisés
  • Hauteur de chargement avec module avec supports en plastique 190 mm
  • Dégagement : largeur 489, longueur 440 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification

Spécification

Panier de laveur de laboratoire
PG 8583/PG8593
141 x 528 x 525mm
Panier supérieur pour le traitement optimal des modules à injection
Deux tuyaux d'amarrage, vannes d'amarrage auto-étanches
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis