missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TWEEN 20, MP Biomedicals™

Code produit. 11417160 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Conditionnement:
500mL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

TWEEN 20, réactif de biologie moléculaire, liquide visqueux jaune pâle

  • TWEEN 20 est un détergent anionique largement utilisé dans les applications biochimiques, telles que les agents émulsifiants pour la préparation d’émulsions stables d’huile et d’eau
  • Il est utilisé dans la préextraction des membranes pour éliminer les protéines périphériques
  • TWEEN 20 est utilisé comme agent de blocage pour les immunoessais basés sur une membrane à une concentration typique de 0,05 %.
  • TWEEN 20 peut être utilisé pour lyser les cellules de mammifères à une concentration allant de 0,05 à 0,5 % et TWEEN 20 est un ester de polyoxyéthylène-sorbitol
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identifiants chimiques

CAS 9005-64-5
Formule moléculaire (C2H4O)y(C2H4O)w(C2H4O)x(C2H4O)zC18H34O6
Poids moléculaire (g/mol) 522.68
Numéro MDL MFCD00165986
Clé InChI HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYNA-N
Synonyme Polyethyleneglycol sorbitan monolaurate, Polyoxyethylenesorbitan monolaurate, Polysorbate 20, Polyoxyethylene (20) Sorbitan Monolaurate
Nom IUPAC 2-{2-[3,4-bis(2-hydroxyethoxy)oxolan-2-yl]-2-(2-hydroxyethoxy)ethoxy}ethyl dodecanoate
SMILES CCCCCCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCO)C1OCC(OCCO)C1OCCO

Spécification

Couleur Jaune pâle
Forme physique Liquide
Point d’ébullition >100°C (literature)
Densité 1.09 - 1.12(25°C)
Quantité 500 mL
Point d’éclair >230°F/ >110°C (Lit.)
Indice de réfraction < 1.33 hPa (< 1.00 mmHg, Lit.)
Gravité spécifique 1.08 - 1.13
Viscosité Brookfield Viscosity: 370-430 cps (25°C, neat, Lit.)
Eau ≤3%
Informations sur la solubilité Soluble in Water(100mg/mL).
Qualité Biologie moléculaire
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Tween 20, molecular biology reagent
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis