missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Trométhamine, multiofficinal, USP, J.T.Baker™

Code produit. 15588244
Click to view available options
Quantité:
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Identifiants chimiques

CAS 77-86-1
Formule moléculaire C4H11NO3
Poids moléculaire (g/mol) 121.136
Clé InChI LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme trometamol, tris, tromethamine, tris hydroxymethyl aminomethane, tham, trisamine, tris buffer, trizma, 2-amino-2-hydroxymethyl propane-1,3-diol, tris base
CID PubChem 6503
ChEBI CHEBI:9754
Nom IUPAC 2-amino-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol
SMILES C(C(CO)(CO)N)O

Spécification

Nom chimique ou matériau Tromethamine
Conditionnement Flacon poly
Quantité 500 g
Poids de la formule 121.14
Qualité Multiofficinal / USP
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis