missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Colonnes GC TraceGOLD TG-XLBMS

Code produit. 11591134 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Change view
Click to view available options
Longueur (métrique):
10 m
15m
15 m
20 m
30m
30 m
60 m
Diamètre (métrique) interne:
0,1 mm
0,18 mm
0,25 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,32 mm
0,53 mm
0,53 mm
Épaisseur du film:
0,1 μm
0,18 μm
0,25 μm
0,5 μm
1 μm
1.50µm
Conditionnement:
1 pièce
19 product options available for selection
Product selection table with 19 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Longueur (métrique) Diamètre (métrique) interne Épaisseur du film unitSize
11591134 30 m 0,25 mm 0,25 μm 1 pièce
11531134 10 m 0,1 mm 0,1 μm 1 pièce
11541134 15 m 0,25 mm 0,1 μm 1 pièce
11551134 30 m 0,25 mm 0,1 μm 1 pièce
11561134 30 m 0,32 mm 0,1 μm -
11571134 15 m 0,25 mm 0,25 μm 1 pièce
11581134 15m 0,32 mm 0,25 μm 1 pièce
11501144 30 m 0,32 mm 0,25 μm 1 pièce
11511144 60 m 0,25 mm 0,25 μm 1 pièce
11521144 60 m 0,32 mm 0,25 μm 1 pièce
11531144 30 m 0,25 mm 0,5 μm 1 pièce
11541144 30 m 0,32 mm 0,5 μm 1 pièce
11551144 30 m 0,53 mm 0,5 μm 1 pièce
11561144 15m 0,25 mm 1 μm 1 pièce
11571144 30 m 0,25 mm 1 μm -
11581144 30 m 0,32 mm 1 μm 1 pièce
11591144 15m 0,53 mm 1.50µm 1 pièce
11501154 30m 0,53 mm 1.50µm 1 pièce
11511154 20 m 0,18 mm 0,18 μm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 19 options available.
19 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 11591134 Sous-traitant Thermo Scientific™ N° du sous-traitant 260791420
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Les colonnes GC Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-XLBMS présentent une colonne à faible polarité et à faible bleeding, adaptée à une grande variété d’applications.

Choisissez ces colonnes qui offrent une colonne à faible polarité et à faible bleeding adaptée à un large éventail d’applications.

  • Phase stationnaire exclusive
  • Sélectivité unique
  • Similaires aux DB-XLB, Rxi-XLB, ZB-XLB, VF-XMS, MDN-12

Recommandé dans les cas suivants :

  • Pesticides
  • Congénères de PCB
  • HAP
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Température max. 340/360°C
Diamètre (métrique) 0,25 mm
Diamètre (métrique) interne 0,25 mm
Gamme de produits TraceGOLD
Phase stationnaire TraceGOLD™ TG-XLBMS
À utiliser avec (application) Analyse des mélanges Aroclor, GC/MS pour les congénères PCB, GC/MS pour PAH, GC/MS pour les mélanges d’Aroclor
Épaisseur du film 0,25 μm
Longueur (métrique) 30 m
Polarité Faiblement polaire
Description 30 m x 0,25 mm x 0,25 µm

Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.

Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.