Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes GC TraceGOLD TG-1701MS
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Les colonnes GC Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-1701MS présentent un mélange de groupes cyano et phényl résultant en une polarité accrue et un ordre d’élution différent par rapport aux colonnes moins polaires.
- Phase à polarité moyenne (14 % cyanopropylphényl, 86 % diméthylpolysiloxane)
- Entièrement caractérisées pour une reproductibilité à long terme, une homogénéité de colonne à colonne et un bleeding faible
- Optimales pour des analyses de confirmation
- Équivaut à la phase USP G46
- Semblable à : Rtx-1701, DB-1701, HP-1701, SPB-1701, VF-1701, CP-Sil 19 CB
Recommandé dans les cas suivants :
Alcools
Pesticides
Composés oxygénés
Congénères de PCB
Mélanges Aroclor
Spécification
Spécification
| Température max. | 260/280°C |
| Diamètre (métrique) | 0,53 mm |
| Diamètre (métrique) interne | 0,53 mm |
| Gamme de produits | TraceGOLD |
| Phase stationnaire | TraceGOLD™ TG-1701 MS |
| Type d’USP | G46 |
| À utiliser avec (application) | Analyse des mélanges Aroclor, GC/MS pour les pesticides, GC/MS pour les oxygénés, GC/MS pour les cogénères PCB, GC/MS pour les mélanges d’Aroclor |
| Épaisseur du film | 3 μm |
| Longueur (métrique) | 30 m |
| Polarité | Mi-polaire |
| Afficher plus |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.