Learn More
Macherey-Nagel™ TLC Simultane Entwicklungskammern
Catalog No. 10486471 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Change view
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
2
5
Packungsgröße:
1 Set
1 Stück
Catalog No. Aufnahmevermögen unitSize
10486471 5 1 Stück
12374613 2 1 Set
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Catalog No. 10486471
Marke: Macherey-Nagel™ 814019
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Gleichzeitige Entwicklung von mehreren TLC-Platten. TLC-Simultanentwicklungskammern werden entweder passend für 2 oder für 5 Platten geliefert.
Develop multiple TLC plates simultaneously. TLC Simultaneous Developing Chambers come with a choice of room for either 2 or 5 plates.
  • Zubehör für TLC
  • Kammern mit dicken Wänden
  • Behälter aus durchsichtigem Glas 
  • Schwere Deckel aus geschliffenem Glas
Spezifikation
Menge 1/Packung
Typ TLC Simultane Entwicklungskammern
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für 5 Platten 20 x 20 cm
Aufnahmevermögen 5
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.