missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tetrahydrofuran-d8, für die NMR-Spektroskopie, ≥ 99.5 Atom-% D, Thermo Scientific Chemicals

Catalog No. 10469660 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
Gehäuse 1mL
Gehäuse 5mL
10 ml
25 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Milliliter
10 Milliliter
25 Milliliter
5 Milliliter
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Menge Verpackung unitSize
10469660 Gehäuse 1mL Glasflasche 1 Milliliter
10712611 Gehäuse 5mL Glasflasche 5 Milliliter
10712801 10 ml Glasflasche 10 Milliliter
16368186 25 mL Glasflasche 25 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Catalog No. 10469660 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 180130010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.

CAS: 1693-74-9 | C4H8O | 80.16 g/mol

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

Für die NMR-Spektroskopie
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 1693-74-9
Summenformel C4H8O
Molekulargewicht (g/mol) 80.16
MDL-Nummer MFCD00044238
InChI-Schlüssel WYURNTSHIVDZCO-SVYQBANQSA-N
Synonym tetrahydrofuran-d8, deuterated thf, octadeuterotetrahydrofuran, deuterated tetrahydrofuran, tetrahydrofuran-d8 thf-d8, tetrahydrofuran-d8, ≥99.5 atom % d, 2h4 tetrahydro 2h4 furan, thf-d8, 2h8 tetrahydrofuran, furan-d4-, tetrahydro-d4
PubChem CID 80290
SMILES [2H]C1([2H])OC([2H])([2H])C([2H])([2H])C1([2H])[2H]

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Tetrahydrofuran-D8
Physikalische Form Flüssig
Farbe Farblos
Namenshinweis 99.5 atom % D
Dichte 0,9800g/mL
Deuterium (D) Min. 99,4%
Verpackung Glasflasche
Wasser Max. 0,06% (coulometrisch)
Menge Gehäuse 1mL
IUPAC-Name 2,2,3,3,4,4,5,5-octadeuteriooxolan
Formelmasse 80.17
Güte NMR
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tetrahydrofuran-D8
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P233-Behälter dicht verschlossen halten.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

RUO – Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.