missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tétrahydrofurane CHROMASOLV™ Plus, sans inhibiteur, pour HPLC, ≥99,9 %, Honeywell Riedel-de Haën™

Code produit. 15674600
Click to view available options
Quantité:
100 mL
1 L
2 L
2.5 l
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Conditionnement:
100mL
1L
2.50L
2L
4 pièces
6 pièces
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Peut former des peroxydes explosifs.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Peut former des peroxydes explosifs.

Convient à la HPLC, à la spectrophotométrie, aux tests environnementaux.

  • Pour HPLC, spectrophotométrie et analyse environnementale
  • Testés pour la compatibilité HPLC via l’analyse de gradient et la spectroscopie UV-VIS
  • Profil d’impuretés UV faible
  • Ligne de base LC du gradient à faible niveau d’impuretés
  • Très faibles niveaux d’impuretés non volatiles
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identifiants chimiques

CAS 109-99-9
Formule moléculaire C4H8O
Poids moléculaire (g/mol) 72.11
Numéro MDL MFCD00005356
Clé InChI WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tetrahydrofuran, furan, tetrahydro, butylene oxide, furanidine, hydrofuran, tetramethylene oxide, oxacyclopentane, 1,4-epoxybutane, tetrahydrofuranne, tetraidrofurano
CID PubChem 8028
ChEBI CHEBI:26911
Nom IUPAC oxolane
SMILES C1CCOC1

Spécification

Nom chimique ou matériau Tetrahydrofuran
Point de fusion -108°C
Note relative au nom inhibitor-free, for HPLC
Absorbance absorption/300nm ≤0.02
Densité 0.889g/mL at 25°C
Point d’ébullition 65°C to 67°C
Quantité 1 L
Indice de réfraction n20/D 1.407
Formule linéaire C4H8O
Tension de vapeur 143mmHg (20°C)
Beilstein 102391
Poids de la formule 72.11g/mol
Pourcentage de pureté ≥99.9%
Qualité CHROMASOLV™ Plus
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Tetrahydrofuran
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: tetrahydrofuran
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis