missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Velp Scientifica™ Tubes à essai pour unités de digestion

Code produit 11715654 Tous les produits Velp Produits
Change view
Click to view available options
Diamètre (métrique) externe:
26 mm
42 mm
48 mm
80 mm
Conditionnement:
1 pièce
3 pièces
6 pièces
À utiliser avec (équipement):
Digesteurs DK20/26, DKL 42/26 et unités de distillation UDK
Séries DK6/48 et UDK
Unité de distillation série UDK
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) externe unitSize À utiliser avec (équipement)
11715654 42 mm 3 pièces -
11725654 26 mm 6 pièces Digesteurs DK20/26, DKL 42/26 et unités de distillation UDK
11900114 48 mm 1 pièce Séries DK6/48 et UDK
10777925 80 mm 1 pièce Unité de distillation série UDK
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11715654 Fournisseur Velp Scientifica™ Code fournisseur A00000144
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier

Facilitent l’analyse d’azote et le processus de détermination des protéines. Les tubes à essai Velp Scientifica™ pour unités de digestion s’utilisent avec les unités de digestion Kjeldahl Velp Scientifica™.

  • Pour une utilisation dans la détermination de l’azote total Kjeldahl, azote ammoniacal, azote nitrique (Devarda), TVBN, sulfites, phénols, acides volatils et cyanures

Spécification

Type de produit Tubes à essai
Capacité (métrique) 250 ml
Diamètre (métrique) externe 42 mm
Longueur (métrique) 300 mm
Quantité 3 tubes
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.