missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Velp Scientifica™ PROBENGEFäß Ø 50X300MM, 400ML .

Catalog No. 17198450 Alle ansehen Velp Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
400 mL
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Catalog No. 17198450

Marke: Velp Scientifica™ A00000185

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Velp Scientifica™ 400 ml-Reagenzgläser für die Verwendung mit DKL12, DKL20-Verdau- und UDK-Destillationsgeräten.

  • Für die Verwendung mit DKL12, DKL20 Autoklaven und UDK Destillationseinheiten

Spezifikation

Produkttyp Reagenzgläser
Kapazität (metrisch) 400 mL
Zur Verwendung mit (Geräte) DKL12, DKL20 Digester und UDK Destillationseinheiten
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt