Learn More
Technische pH-Pufferlösung
GREENER_CHOICE
Catalog No. 10383191 Alle ansehen Mettler Toledo Produkte
Click to view available options
Farbe:
Blau
Farblos
Grün
Rot
pH:
2
4.01
7
9.21
10
11
Packungsgröße:
250 Milliliter
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Catalog No. 10383191
Marke: Mettler Toledo 51350008
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Zuverlässiger und umfassender pH-Puffer. Mettler Toledo™ Technische pH-Pufferlösungen sind auf zwei Dezimalstellen genau angegeben und rückführbar auf NIST-Normen. Die farbcodierte Lösung wird in einer praktischen 250 ml-Plastikflasche mit unkomplizierten Etiketten geliefert.
pH-Wert-Messungen sind nur so genau wie die für die Kalibrierung verwendeten Pufferlösungen. Diese Pufferlösungen mit technischem Gütegrad bieten einen zuverlässigen pH-Puffer für den regelmäßigen Einsatz mit den meisten Anwendungen. (pH-Elektroden müssen regelmäßig – mindestens einmal täglich – vor Messungen und nach jeder Reinigung, Regeneration und längerfristigen Lagerung kalibriert werden.)
  • NIST-rückführbar und auf zwei Dezimalstellen spezifiziert
  • Handliche Kunststoffflaschen mit Schraubverschluss für einfache Handhabung
  • Inklusive Testzertifikat und schlichtes Etikett mit Temperaturtabelle
  • SDS und Etikett enthalten Informationen gemäß GHS (Globales Harmonisiertes System)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Blau
Zur Verwendung mit (Anwendung) pH-Messung, Elektrodenkalibrierung
Zur Verwendung mit (Geräte) pH-Elektroden
pH 9.21
Menge 250 ml
Geruch Geruchsneutral
Verpackung Je 1
Rückführbarkeit auf NIST Ja
Güte Technisch
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt