Learn More
Description
Les mesures de pH sont aussi précises que les solutions tampons utilisées à des fins d’étalonnage. Ces solutions tampons de qualité technique fournissent un tampon de pH fiable pour une utilisation régulière avec la plupart des applications. (Les électrodes de pH doivent être étalonnées au moins une fois par jour avant les mesures et après chaque nettoyage, régénération ou stockage à long terme.)
- Traçabilité NIST et indication avec une précision de l’ordre de deux décimales
- Flacons en plastique à bouchon à vis pratiques pour une manipulation aisée
- Inclut un certificat de test et une étiquette simplifiée avec un tableau de températures
- La fiche de données de sécurité et l’étiquette contiennent des informations conformément au système général harmonisé (SGH)
Spécification
Spécification
| Couleur | Rouge |
| À utiliser avec (application) | Mesure du pH, calibrage de l’électrode |
| À utiliser avec (équipement) | Électrodes de pH |
| pH | 4.01 |
| Quantité | 250 ml |
| Odeur | Inodore |
| Conditionnement | Flacon en plastique, avec bouchon à vis |
| Traçabilité au NIST | Oui |
| Qualité | Technique |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
