Learn More
Synthetisches Meerwasser für ASTM 665/IP 135
Catalog No. 16090420
Click to view available options
Menge:
300 mL
500 ml
30 x 10 ml
5 l
Packungsgröße:
10 Stück
300 Milliliter
5 Liter
500 Milliliter
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Catalog No. 16090420
Marke: Paragon Scientific SSWS500
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Ein hochwertiges analytisches Reagenz, hergestellt und zertifiziert gemäß ASTM D 665/IP 135, der Standardtestmethode für Antirosteigenschaften von inhibiertem Mineralöl bei Vorhandensein von Wasser.
  • Ein synthetisches Meerwasser-Analysenreagenz, das gemäß ASTM D 665/IP 135 hergestellt wurde.
  • Mit einem Zertifikat versehen, das eine Schätzung der Herstellungsunsicherheit enthält.
  • Gewährleistet die vollständige Einhaltung der ASTM- und IP-Testmethodenanforderungen für die Reagenzienvorbereitung.
  • Praktisch verpackt in Einzel- oder Mehrdosispackungen.
  • Kostengünstig und zeitsparend
  • Zertifikat für Herstellung und MSDS enthalten
  • 12 Monate Haltbarkeit
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ASTM 665, IP 135
Menge 500 ml
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt