missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
- Hohe Zugfestigkeit und ausgezeichnete Hitzebeständigkeit für eine verbesserte Kopier- und Druckeffizienz
- Die urheberrechtlich geschützte Bindungstechnologie führt zu sehr geringen Mengen an Partikeln, nichtflüchtigen Rückständen (NVR) und extrahierbaren Ionen
- Die einzigartige Präzisions-Schneidetechnologie garantiert eine konsistente Größenbestimmung und Sauberkeit
- Hergestellt in einem ISO 4 Reinraum (Klasse 10)
- Recyclebar
- Geeignet für ISO 4 bis 5 Reinräume (Klasse 10 bis Klasse 1000)
Spezifikation
Spezifikation
| Liniert | Nein |
| Farbe | Gelb |
| Abmessungen (L x B) | 210 x 297 mm |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Reinräume der Klasse 10 bis Klasse 1000, zum Schreiben, Drucken und Fotokopieren in sauberen Umgebungen |
| Neutrales Papier | Ja |
| Produkttyp | Reinraumpapier |
| Menge | 250 Blatt/Packung, 10 Packungen/Karton |
| Größe | A4. |
| Gewicht (metrisch) | 80 gsm |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?