Learn More
Beschreibung
- Die Verwendung des Konverters für sichtbares Licht in Verbindung mit einem UV-Transilluminator ergibt eine weiße Oberfläche zur Visualisierung sichtbarer Proteingele.
Spezifikation
Spezifikation
| Intensität | Befestigt |
| Wellenlängen | 302 nm |
| Beschreibung | UV (Weiß) |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | IG/UG- und DG-Systeme |
| Typ | Umwandlerplatte |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?