missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Decachlorbiphenyl, SPEX CertiPrep™

Catalog No. 12959144 Alle ansehen SPEX Certiprep Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 ml
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Menge unitSize
12959144 1 ml 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Catalog No. 12959144 Lieferant SPEX Certiprep Lieferanten-Nr. S1100

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beinhaltet

Autosamplerfläschchen, NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert nach ISO/IEC 17025 und ISO/IEC-Leitfaden 34, Sicherheitsdatenblatt

Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial

Organischer Standard, für GC, GC/MS, HPLC, LC/MS und andere analytische Geräte entwickelt

AnalytCAS-Nr.Konzentration
Decachlorbiphenyl2051-24-31000 μg/ml

Zertifizierungen

Akkreditiert durch A2LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide 34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001

Compliance

GHS/OSHA-konform

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Decachlorbiphenyl
Namenshinweis SW-846-Methode 8082
Verpackung 2 ml-Ampulle aus Braunglas, vorgeritzt
CAS 2051-24-3, 110-54-3
CAS Min. % 0.1, 99.9
Concentration or Composition Notes Das Analysenzertifikat weist Zielanalyten mit einer Genauigkeit von +/−2 % und auf korrekte Weise aus, wodurch die Reinheit von Rohstoffen sichergestellt werden kann.
CAS Max. % 0.1, 99.9
Verfahren Für die US-EPA-Methode 8082, AA, ICP
Summenformel C12Cl10
Zur Verwendung mit (Geräte) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, und andere analytische Geräte
InChI-Schlüssel ONXPZLFXDMAPRO-UHFFFAOYSA-N
Typ Certified Reference Material
SMILES C1(=C(C(=C(C(=C1Cl)Cl)Cl)Cl)Cl)C2=C(C(=C(C(=C2Cl)Cl)Cl)Cl)Cl
IUPAC-Name 1,2,3,4,5-Pentachlor-6-(2,3,4,5,6-Pentachlorphenyl)Benzol
Solvent or Matrix Hexan
Molekulargewicht (g/mol) 498.632
PubChem CID 16318
Menge 1 ml
ChEBI CHEBI:34666
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Decachlorobiphenyl
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H361-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
  • P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: n-hexane

Produkt nur für den Laborgebrauch

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.