missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Pointes de pipettes biseautées SureOne™, universelles, sans graduation
Tous les produits Fisherbrand Produits

Click to view available options
Couleur:
Jaune
Transparent
Conditionnement:
1000 pièces
Description
Offrent une gamme complète de pointes de pipettes biseautées universelles
- Toutes les pointes stériles en rack sont conditionnées sous film plastique thermorétracté et certifiées exemptes de RNase, de DNase, d’ATP, de pyrogènes, de biocontamination, d’inhibiteurs de PCR, d’endotoxines et d’ADN
- Toutes les pointes sans filtre non stériles en rack et en vrac sont certifiées exemptes de RNase, de DNase et d’ADN
Caractéristiques du rack SureOne
- Les inserts prêts à monter s’alignent avec le bord du rack, ce qui permet un pipetage multicanaux facile
- Fermoir à cran permettant de maintenir le couvercle entrouvert pour l’aération de l’autoclave
- Le rebord du couvercle Sure Stack empêche les racks de glisser lorsqu’ils sont empilés et déplacés dans le laboratoire
- Le verrou Safe-Lock permet d’ouvrir et fermer le rack d’une seule main et empêche l’ouverture en cas de chute
- La conception Sure-Snap maintient solidement l’insert en place, l’empêchant d’être soulevé pendant le pipetage
- Le couvercle rabattable réversible peut être à charnière ou amovible ; le format à charnière n’empêche pas l’utilisation d’une pipette multicanaux
- Logo de recyclage moulé dans tous les composants du rack
- Les inserts sont faciles à placer et à retirer du rack ; se clipsent sur le rack pour une fixation sécurisée
- Traçabilité du lot — tous les inserts comportent la référence Fisherbrand, le volume de la pointe, le numéro de lot
- Les orifices en renfoncement des inserts empêchent le mouvement des pointes et les stabilisent pour les travaux multicanaux
- Le clip de contact empêche tout contact inutile avec les pointes pendant l’emboîtement des inserts
- Conception multicanaux ; tous les inserts sont au format à 96 puits
- La conception non pliable robuste offre une étanchéité parfaite sur chaque pointe
- Informations produit affichées sur la boîte
- Le rabat antipoussière empêche les débris de contaminer le produit
- Les encoches pour les doigts permettent de sortir facilement le produit
- Les découpes profondes permettent un retrait aisé des inserts de pointes
- La conception du conditionnement de recharge permet un gain de 58 % de place sur la paillasse par rapport au conditionnement en rack ; réduit les déchets plastiques de 52 %
Order Info
Les options d’emballage incluent : emballage en vrac, emballage en rack, emballage en rack stérile et recharge.
Spécification
Spécification
| Volume (métrique) | 1 à 200 μl |
| Filtré | Sans filtre |
| Stérilité | Non stérile |
| Couleur | Jaune |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Longueur (impériale) | 2 in |
| Longueur (métrique) | 51 mm |
| Déclaration de pureté | Sans DNase, RNase ni ADN |
| Format | En vrac |
| Type de pointe | Biseauté |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu