missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Berkshire™ Lingettes en polyester Super Polx™ SWSE
BIOPHARMA

Utilisez cette lingette blanchie en salle blanche dans les environnements contrôlés de classe ISO 4 et plus. Les lingettes en polyester Berkshire™ Super Polx™ SWSE sont composées 100 % en tricot polyester à filaments continus et présentent un niveau élevé de propreté, de résistance à l’abrasion et de compatibilité chimique.

Marque:  Berkshire™ SPSWSE0909B10

Code produit. 15390631

  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    938.00€
    454.74€ / 1500 pièces
    Économisez 483.26€
    51% de réduction
Il en reste null
Expédition estimée: 10-10-2025
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Description

Description

  • 100 % en tricot polyester à filaments continus
  • Bord scellé
  • Blanchies et conditionnées en salle blanche ISO Berkshire de classe 4
  • Faibles particules, fibres, ions et substances extractibles
  • Grande résistance à l’abrasion
  • Chimiquement compatible avec l’IPA, l’acétone et d’autres solvants
  • Absorbance élevée
  • Faibles niveaux d’endotoxines
  • Bords et toucher doux pour les surfaces sensibles
  • Conforme aux exigences RoHS et REACH
Spécification

Spécification

Lingettes
Autoclavable
230 x 230 mm
150/Paquet
Tricot de polyester
Scellé
Décomposition et nettoyage des façades de bâtiments FAB et SUITE. Zone de configuration d'oxydation, de métallisation ou de CVD. Zone de traitement de la technique de photolithographie. LCD, écran plat et salle blanche.
Stérile
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis