missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IBA Lifesciences StrepMAB-Classic
GREENER_CHOICE

Catalog No. 12618257 Alle ansehen IBA Lifesciences Produkte
Change view
Click to view available options
Marker oder Farbstoff:
DY-488
DY-549
DY-649
HRP-Konjugat
Packungsgröße:
1 Stück
50 Mikrogramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Marker oder Farbstoff unitSize
12618257 HRP-Konjugat 1 Stück
16411475 DY-488 50 Mikrogramm
16441475 DY-549 50 Mikrogramm
16471475 DY-649 50 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Catalog No. 12618257 Lieferant IBA Lifesciences Lieferanten-Nr. 21509001

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Edge
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

StrepMAB Klassische Konjugate sind monoklonale Antikörper mit unterschiedlichen Konjugaten zum Nachweis von Strep-tag™II- und Twin-Strep-tag™ Fusionsproteinen

StrepMAB-Classic ist ein hochselektiver, muriner monoklonaler Antikörper für den Nachweis von Strep-tag™II- und Twin-Strep-tag™ Fusionsproteinen in Anwendungen wie Western Blots, ELISA, FACS, Immunhistochemie und Immunzytochemie.

Es ist gekoppelt mit Fluoreszenzfarbstoffen erhältlich (DY-488, DY-549, DY-649). 

Die Absorptions-/Emissionsmaxima der fluoreszierenden Farbstoffe sind:
• Dy-488: 493/518 nm
• DY-549: 550-560/575 nm
• DY-649: 655/676 nm

Bitte beachten Sie: Für die Erfassung von Strep-tag™II- und Twin-Strep-tag™ Fusionsproteinen auf festen Phasen wird die Verwendung von StrepMAB-Immo oder Strep-Tactin™XT aufgrund der Bindungsaffinität im PM-Bereich empfohlen.

Spezifikation

Beschreibung Nicht lyophilisiert
Kitinhalt Suspension in PBS
Inhalt und Lagerung Unverdünnt: 2 °C bis 8 °C, vor Licht schützen; verdünnt: -25°bis -15 °C
Form Flüssige Suspension
Menge 75 μg
Zur Verwendung mit (Anwendung) RUO
Ziel Strep-tag™II und Twin-Strep-tag™
Typ Monoklonaler Antikörper
Marker oder Farbstoff HRP-Konjugat

Nur für Forschungszwecke.

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.