missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sampling Systems™ SteriWare™ Einweg-Pulverspatel
BIOPHARMA

Catalog No. 12792477 Alle ansehen Sampling Systems Produkte
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
230 mm
330 mm
Farbe:
Blau
Rot
Weiß
Material:
HDPE
Polypropylen
Polystyrol
Sterilität:
Steril
Unsteril
Packungsgröße:
100 Stück
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Länge (metrisch) Farbe Material Sterilität unitSize
12792477 330 mm Weiß Polystyrol Steril 100 Stück
10762674 230 mm Weiß Polystyrol Unsteril 100 Stück
12957945 230 mm Weiß HDPE Unsteril 100 Stück
15806171 230 mm Rot Polystyrol Steril 100 Stück
15809471 230 mm Blau Polypropylen Steril 100 Stück
15816171 330 mm Rot Polystyrol Steril 100 Stück
15819471 330 mm Blau Polypropylen Unsteril 100 Stück
15829471 330 mm Blau Polypropylen Steril 100 Stück
15839471 230 mm Rot Polystyrol Unsteril 100 Stück
15849471 330 mm Rot Polystyrol Unsteril 100 Stück
15889461 330 mm Weiß Polystyrol Unsteril 100 Stück
15899461 230 mm Blau Polypropylen Unsteril 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Catalog No. 12792477 Lieferant Sampling Systems™ Lieferanten-Nr. 8095A250S
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen

Einfache Probenahme und Dispensierung von Pulvern. Der Sampling Systems™ SteriWare™ stabile Einweg-Pulverspatel verfügt über einen speziell entwickelten, abgerundeten Griff zur komfortablen Verwendung und eine robuste Klinge.

  • Geformt und verpackt in einem Reinraum der Klasse 100,000
  • Einzeln verpackt
  • Hergestellt aus FDA-, EC 1935/2004- und EU 10/2011-konformen Materialien
  • BSE/TSE-frei
  • Vollständige Chargenrückverfolgbarkeit
  • Vorsterilisiert erhältlich (SAL 10-6)
  • Geeignet für den Einsatz in ATEX-Zonen 0, 1 und 2
  • In 2 verschiedenen Größen und einer Vielzahl von Farben erhältlich
  • Keine Kreuzkontamination
  • Keine Reinigung erforderlich

Spezifikation

Beschreibung 250-mm-Klinge
Sterilität Steril
Farbe Weiß
Produkttyp Einweg-Spatel
Breite (metrisch) 19 mm
Enthält 100 Spatel
Material Polystyrol
Länge (metrisch) 330 mm
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.