missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Solution d’amidon, qualité EP, Reagecon™
Tous les produits Reagecon Produits

Click to view available options
Quantité:
100 ml
Conditionnement:
100mL
Description
La solution d’amidon est souvent utilisée comme réactif indicateur dans les titrations redox, où elle devient bleue en présence d’un agent oxydant et incolore avec une exposition à un agent réducteur.
Cette solution d’amidon est préparée en mélangeant 1,0 g d’amidon soluble avec 5 ml d’eau, puis en agitant le mélange dans 100 ml d’eau bouillante contenant 10 mg d’iodure de mercure.
- Fabriquée dans une installation conforme ISO 9001 selon les directives de Eu. Ph. Directives du chapitre 4 (4.1.1)
- Fourni avec un certificat d’analyse et une étiquette indiquant le lot et la date d’expiration
- Le produit prêt à l’emploi élimine le temps et la main-d’œuvre de la préparation de réactifs précis et de solutions volumétriques
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Soluble starch |
| CAS | 9005-84-9, 7774-29-0, 7732-18-5 |
| Couleur | Sans désignation |
| Certificat d’analyse | Yes |
| Forme physique | Liquide |
| Quantité | 100 ml |
| Formule | 1,0 g d’amidon soluble + 5 ml d’eau R, versé dans 100 ml d’eau bouillante + 10 mg d’iodure de mercure |
| Formule moléculaire | C12H22O11 |
| Conditionnement | Inviolable |
| Synonyme | Amylodextrin solution, Soluble starch solution |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu