missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IKA™ Stativstab aus Edelstahl

Catalog No. 10120881 Alle ansehen IKA Produkte
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
450 mm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Länge (metrisch) unitSize
10120881 450 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Catalog No. 10120881 Lieferant IKA™ Lieferanten-Nr. 0001545100
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Diese Stangen eignen sich für alle Magnetrührer mit M 10 Gewindebuchsen. IKA™ Stativstäbe aus Edelstahl bestechen durch ihre robuste Edelstahlkonstruktion gemäß AISI 304.

  • Durchmesser: 10 mm
  • Länge: 450 mm

Bestellinformation

LengthMetric

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Länge (metrisch) 450 mm
Menge Je 1
Typ Haltestange/Befestigungsstange
Material Edelstahl
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.