Learn More
Memmert™ Untere Einschub-Tropfschale aus Edelstahl für UN55plus, 15 mm
Catalog No. 17580326 Alle ansehen Memmert Produkte
Change view
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
UN55plus Ofen
Packungsgröße:
1 Stück
Catalog No. Zur Verwendung mit (Geräte) unitSize
17580326 UN55plus Ofen 1 Stück
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Catalog No. 17580326 Lieferant Memmert™ Lieferanten-Nr. UN55plusB02072
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Nicht perforierte Einschub-Tropfschalen aus Edelstahl.
  • Zubehör
  • Kann die Temperaturverteilung beeinflussen
  • Gefertigt aus Edelstahl
  • Felgenhöhe: 15 mm
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) UN55plus Ofen
Typ Auffangschale
Material Edelstahl
Höhe (metrisch) Rand: 15 mm
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.