missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Grant Instruments™ Stainles Steel Clamp for Flasks

Artikelnummer. 17725019
Change view
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
1.000 ml-Kolben
100 ml-Kolben
250 ml-Kolben
50 ml-Kolben
500 ml-Kolben
Packungsgröße:
1 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Aufnahmevermögen unitSize
17725019 50 ml-Kolben 1 Stück
17795009 100 ml-Kolben 1 Stück
17705019 1.000 ml-Kolben 1 Stück
17715019 250 ml-Kolben 1 Stück
17735019 500 ml-Kolben 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 17725019 Lieferant Grant Instruments™ Lieferanten-Nr. HSC50
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen

For use with Grant Instruments UP-168 platform that fits in ES-20/80

Clamp, stainless steel,flask, UP-168, platform,ES-20/80, Grant Instruments

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Aufnahmevermögen 50 ml-Kolben
Produkttyp Klemme
Beschreibung Strammsitzende Klammer mit 50 bis 50 mm Durchmesser für UP-168
Zur Verwendung mit (Geräte) UP-168
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.