missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
- Serumflaschen enthalten kleine Proben für die Chargentrocknung auf einem Tablett
- Auch zum Anschluss an Ventilanschlüsse in Trockenkammern und Verteilern
- Trennstopfen sind separat erhältlich, um eine einfache Abdichtung zu gewährlei
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Trennstopfen |
| Durchmesser (metrisch) Stopfen | 13 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Trocknen kleiner Proben |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 2 und 3 ml-Serumflaschen |
| Menge | 100/Packung |
| Material | Naturkautschuk |
| Produkttyp | Serum-Flaschenverschluss |
| Form | flacher Griff, geteilter Schaft |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?