Learn More
Cole-Parmer™ Mahlkugeln aus Edelstahl: Dispenser
Catalog No. 12869045 Alle ansehen SPEX Certiprep Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Mahlkugel und 96-Well-Mikrotiterplatten von Geno/Grinder™
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Catalog No. 12869045
Marke: Cole-Parmer™ 2100SSP
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Zubehör für die Verwendung mit Geno/Grinder ™
Lädt jedes Well einer Standard-Titerplatte mit 96 Wells mit einem Mahlkörper in weniger als einer Sekunde
Spezifikation
Produkttyp Mahlkugelspender
Zur Verwendung mit (Geräte) Mahlkugel und 96-Well-Mikrotiterplatten von Geno/Grinder™
Aufnahmevermögen 96-Well-Mikrotiterplatten
Material Edelstahl (440 C)
Verpackungsmenge Je 1
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt