missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Description
- Manufactured from polypropylene and polyethylene
- Lever pump with adjustable nozzle
Specifikationer
Specifikationer
| Capacity (Metric) | 500 mL |
| Color | White |
| Includes | Lever pump sprayer with adjustable nozzle |
| Product Type | Lever Pump Sprayer with Adjustable Nozzle |
| For Use With (Equipment) | 500 mL Spray Bottle |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?