missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Agitateurs orbitaux plein air Solaris™ 2000 et 4000

Ces agitateurs orbitaux définissent la nouvelle norme en matière de fiabilité et d’innovation technique. Leur conception robuste pour une utilisation exigeante associe une nouvelle conception ergonomique à des fonctionnalités clés optimisées qui vous permettent de gagner du temps, de protéger votre processus et de faire avancer votre science.

Marque:  Thermo Scientific™ SK4000

7426.97 EUR valable jusqu'au 2025-12-20
Utilisez le code promo "24121" pour bénéficier de cette offre.


 Afficher plus de versions de ce produit

Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.

Code produit. 16241591

  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9246.00€
    9200.00€ / 1 unité
    Économisez 46.00€
    0.50% de réduction
Voir les promotions disponibles
Il en reste null
En stock
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Description

Description

Protégez votre processus avec les agitateurs orbitaux Thermo Scientific™ Solaris™, qui définissent la nouvelle norme de fiabilité et d’innovation technique.De conception robuste pour une utilisation exigeante, ils associent une nouvelle conception ergonomique à des fonctionnalités clés optimisées qui vous permettent de gagner du temps, de protéger vos processus et de faire évoluer votre technique.

  • La commande de vitesse est variable, de 15 à 525 tr/min.
  • Accepte des charges allant jusqu’à 42 lb sur le modèle 2000 et 84 lb sur le modèle 4000 avec des plateformes uniques
  • La plage des températures est comprise entre 0°C et 40°C (104°F) ; l'humidité, sans condensation, doit être comprise entre 20 et 80 %.
  • Peuvent être utilisés dans divers incubateurs, des pièces chauffées, des chambres climatiques et des réfrigérateurs
  • Modèle doté d’un moteur à courant continu à semi-conducteurs sans balai ne nécessitant aucune maintenance
  • Le détecteur de balourd arrête le mouvement de la plateforme en cas de vibrations excessives. Des alarmes visuelles et sonores se déclenchent jusqu’à la correction du problème.
  • Les fonctions programmables permettent d’utiliser jusqu’à 99 programmes sauvegardés uniques pour une configuration et une reproductibilité faciles
  • L’écran tactile couleur vous permet d’afficher clairement la vitesse et les durées d’exécution simultanément, même à distance
  • Surveillance de l’historique des alertes, des alarmes et des journaux d’interaction afin d’assurer une sécurité et une reproductibilité optimales de votre travail
  • Connexions USB et Ethernet pour la surveillance et la sortie de données
  • Conçu pour fonctionner avec un niveau de bruit réduit
  • Plateformes faciles à retirer rendant le nettoyage rapide et facile
  • Grâce aux coins arrondis, vous pouvez nettoyer l’appareil rapidement et complètement en toute confiance
  • Fonctionnement en continu ou programmé
  • La fonction de démarrage progressif évite les démarrages et arrêts brusques, ainsi que les éclaboussures.
  • En cas de coupure de courant, les paramètres sont conservés et l’appareil redémarre automatiquement une fois l’alimentation rétablie

Certifications

UL, cUL, CE

Prestations de service

Garantie de 2 ans sur le service, 5 ans sur les pièces et 10 ans sur le mécanisme de transmission

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification

Spécification

1 in
± 1 tr/min
100/240 V, 50/60 Hz
5°C à 60°C
UL, cUL, CE
25,5 x 22,6 x 7 in
76,2 cm
45,7 mm
75,1kg
Agitateur plein air Solaris de grande capacité
43 kg
15 à 525 tr/min, ±1 tr/min
100/240 V
Agitateur
41°F à 104°F
18 in
30 in
165,5 lb
Écran tactile
20 à 80 %, sans condensation
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Voir les accessoires
Promotions

Promotions

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis