missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Solution de thiosulfate de sodium, volumétrique, Reag. Ph. Eur., 0,1 M Na2S2O3 (0,1 N), Honeywell Fluka™

Code produit. 15674870 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
1 l
5 L
10 L
6 x 1 L
Conditionnement:
10L
1L
5L
6 pièces
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Volumétrique, Reag. Ph. Eur., 0.1 M Na2S2O3 (0,1 N)

Les produits de titration de haute qualité de Honeywell couvrent l´ensemble du flux de travail de titration et incluent :

  • Solutions pour titration volumétrique (acides, bases ou sels)
  • Tampons disponibles sous forme de concentrats ou prêts à l’emploi

 

  • Réactifs pour la complexométrie :
    • Acides aminés carboxyliques (analogues EDTA/NTA)
    • Agents de masquage
  • Indicateurs pour titrations volumétriques et complexométriques

 


 

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identifiants chimiques

CAS 7772-98-7
Formule moléculaire Na2O3S2
Poids moléculaire (g/mol) 158.10
Numéro MDL MFCD00003499
Clé InChI AKHNMLFCWUSKQB-UHFFFAOYSA-L
Synonyme thiosulfate de sodium, thiosulfate disodique, thiosulfate de sodium anhydre, traitement au chlore, contrôle du chlore, acide thiosulfurique, sel disodique, chlorine cure, chlorine control, declor-it, thiosulfuric acid, disodium salt
CID PubChem 24477
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S([S-])(=O)=O

Spécification

Nom chimique ou matériau solution de thiosulfate de sodium
Quantité 1 l
Formule linéaire Na2S2O3
Numéro UN NONH pour tous les modes de transport
Nom IUPAC disodium pentahydrate sulfanidesulfonate
Poids de la formule 158.11 g/mol
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis