missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Natriumthiosulfat-Lösung, 1 M, Honeywell Fluka™

Catalog No. 15624870 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 l
20 L
6 x 1 l
Packungsgröße:
1 Liter
20 Liter
6 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Menge unitSize
15624870 1 l 1 Liter
15644870 6 x 1 l 6 Stück
15634870 20 L 20 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Catalog No. 15624870 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 352441L
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Edge
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Volumetrisch, 1 M Na2S2O3 (1 N)

Die hochwertigen Titrationsprodukte von Honeywell decken den gesamten Arbeitsablauf der Titration ab und umfassen:

  • Lösungen für die volumetrische Titration (Säuren, Basen oder Salze)
  • Puffer sind als Konzentrate oder gebrauchsfertig erhältlich

 

  • Reagenzien für die Komplexometrie:
    • Aminopolycarbonsäuren (EDTA/NTA-Analoga)
    • Maskierungsmittel
  • Indikatoren für volumetrische und komplexometrische Titrationen

 


 

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 7772-98-7
Summenformel Na2O3S2
Molekulargewicht (g/mol) 158.10
MDL-Nummer MFCD00003499
InChI-Schlüssel AKHNMLFCWUSKQB-UHFFFAOYSA-L
Synonym Natriumthiosulfat, Dinatriumthiosulfat, Natriumthiosulfat wasserfrei, Chlorhärtung, Chlorkontrolle, Thioschwefelsäure, Dinatriumsalz, chlorine cure, chlorine control, declor-it, thiosulfuric acid, disodium salt
PubChem CID 24477
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S([S-])(=O)=O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Natriumthiosulfat-Lösung
Menge 1 l
Strukturformel Na2S2O3
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
IUPAC-Name Dinatrium;dioxido-oxo-sulfanyliden-$l^{6}-Sulfan
Formelmasse 158.11 mol
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.