missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Perchlorate de sodium monohydraté, purum p.a., ≥98 % (AT), Honeywell™

Code produit. 15676850 Tous les produits Honeywell Research Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
Conditionnement:
1kg
250g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.

Code produit. 15676850

Marque: Honeywell Research Chemicals 718521KG

Demander un format en vrac ou personnalisé

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.

Purum p.a., cristallisé, ≥ 98,0 % (T)

  • Produits avec certificat de garantie et/ou adaptés à l’application analytique indiquée.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identifiants chimiques

CAS 7-3-7791
Formule moléculaire ClH2NaO5
Poids moléculaire (g/mol) 140.45
Numéro MDL MFCD00149164
Clé InChI IXGNPUSUVRTQGW-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium perchlorate monohydrate, sodium perchlorate hydrate, unii-g4h485lhcw, g4h485lhcw, ccris 8893, perchloric acid, sodium salt, monohydrate, sodium hydrate perchlorate, clo4.na.h2o, acmc-1bii1, sodium perchlorate-monohydrate
CID PubChem 516899
Nom IUPAC perchlorate de sodium hydraté
SMILES O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Na+]

Spécification

Nom chimique ou matériau Sodium perchlorate monohydrate
Quantité 1 kg
Formule linéaire NaClO4 · H2O
Numéro UN UN1502
Poids de la formule 140.46g/mol
Pourcentage de pureté ≥98% (T)
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium perchlorate monohydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Matière solide oxydante Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H271-Peut provoquer un incendie ou une explosion; comburant puissant.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Sodium perchlorate-1-hydrate
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis