missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Natriumhypochlorit, steril, hergestellt mit USP-gereinigtem Wasser, 5%ige Lösung, BAKER™, J.T. Baker™

Catalog No. 15548794 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Click to view available options
Menge:
1 gl
Packungsgröße:
3.80 Liter
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Catalog No. 15548794

Marke: Avantor J.T.Baker P00503

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Ein Chemikaliengütegrad für den Laboreinsatz

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Natriumhypochlorit
Namenshinweis Steril, hergestellt mit USP-gereinigtem Wasser
CAS 7681-52-9
Menge 1 gl
Summenformel ClNaO
Synonym Natriumhypochlorit, Natriumoxychlorid, Javelwasser, Hypochlorsäure, Natriumsalz, Carrel-Dakin-Lösung, javex, javelle water, hypochlorous acid, sodium salt, hypochlorite sodium, carrel-dakin solution
InChI-Schlüssel SUKJFIGYRHOWBL-UHFFFAOYSA-N
SMILES [O-]Kl.[Na+]
IUPAC-Name Natrium;Hypochlorit
Molekulargewicht (g/mol) 74.439
PubChem CID 23665760
ChEBI CHEBI:32146
Formelmasse 74.44
Reinheit (%) 5 % Lösung
Relative Dichte 1 l = 1.11 kg
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • EUH031-Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt