missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Natriumhypochlorit-Lösung, Reagenzienqualität, verfügbares Chlor 10 bis 15 %, Honeywell

Catalog No. 15675490 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
250 ml
1 l
5 l
Packungsgröße:
1 Liter
250 Milliliter
5 Liter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Menge unitSize
15675490 1 l 1 Liter
15685490 250 ml 250 Milliliter
15695490 5 l 5 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Catalog No. 15675490 Lieferant Honeywell Research Chemicals Lieferanten-Nr. 4250441L
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Reagenzgütegrad, verfügbares Chlor 10 bis 15 %

  • ≥95 % für den allgemeinen Laboreinsatz
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 7681-52-9
Summenformel ClNaO
Molekulargewicht (g/mol) 74.439
MDL-Nummer MFCD00011120
InChI-Schlüssel SUKJFIGYRHOWBL-UHFFFAOYSA-N
Synonym Natriumhypochlorit, Natriumoxychlorid, Javelwasser, Hypochlorsäure, Natriumsalz, Carrel-Dakin-Lösung, javex, javelle water, hypochlorous acid, sodium salt, hypochlorite sodium, carrel-dakin solution
PubChem CID 23665760
ChEBI CHEBI:32146
IUPAC-Name Natrium;Hypochlorit
SMILES [O-]Kl.[Na+]

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Natriumhypochloritlösung
Menge 1 l
Strukturformel NaClO
UN-Nummer UN1791
Formelmasse 74.44 mol
Güte Reagenz
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Verfügbares Chlor 10 bis 15 %
Dichte 1.206 g/ml bei 25 °C
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium hypochlorite solution
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
  • EUH031-Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: sodium hypochlorite,solution
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.